BR144310
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 12 mm
Synonyme(s) :
Stoppers
8.70 CHF
About This Item
8.70 CHF
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144310
Hauteur
20 mm
Diam. du fond
8 mm
Diam. de la partie supérieure
12 mm