BOG00035
3-(3-Methyl-2-pyridyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
97%, AldrichCPR
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1cccnc1-c2noc(n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H11N3O/c1-10-6-5-9-15-12(10)13-16-14(18-17-13)11-7-3-2-4-8-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
ZHKWMFUDVLEAHG-UHFFFAOYSA-N