Principaux documents
702803
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-bis(boronic acid pinacol ester)
95%
Synonyme(s) :
Benzo[c]-1,2,3-thiadiazol-4,7-diyl-4,7-diboronic acid dipinacol ester
1 G
252.00 CHF
252.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
252.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26B2N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
252.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
207-212 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4nsnc24
InChI
1S/C18H26B2N2O4S/c1-15(2)16(3,4)24-19(23-15)11-9-10-12(14-13(11)21-27-22-14)20-25-17(5,6)18(7,8)26-20/h9-10H,1-8H3
Clé InChI
DHWADSHFLSDMBJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.