Principaux documents
BLN00030
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
1 G
1 610.00 CHF
1 610.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 610.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClIN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
1 610.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Clc1cc2[nH]nc(I)c2cn1
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-1-4-3(2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
METUREDHGCAEJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable