Principaux documents
BAF146000043
SP Bel-Art® Two Piece Buchner Funnels
polypropylene, capacity 40 mL (1.35 oz)
Synonyme(s) :
Buchner Funnel, Funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
to hold 42.5 mm 1¹¹⁄₁₆"
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14600-0043
H totale
3.9375 in. (100 mm)
Capacité
40 mL (1.35 oz)
Diam. de la plaque/du plateau
1.5 in. (38 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (6 mm) × 1.8125 in. (46 mm) × 0.375 in. (9 mm)
top I.D. × O.D.
1.75 in. (45 mm) × 2 in. (51 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Easy-to-clean two-piece, polypropylene plastic Buchner funnels include a molded in perforated plate.
Caractéristiques et avantages
  • Lightweight; not top-heavy
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Use with Vac-Ring Filter Seal (H38959-0000) for quick filter setup
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP