B62005
2-Bromo-4-chlorophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
121-123 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
31-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrClO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Clé InChI
ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup