213055
4-Chloro-3-nitrotoluene
technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Point d'ébullition
260 °C/745 mmHg (lit.)
Pf
7 °C (lit.)
Densité
1.297 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
264.2 °F
Point d'éclair (°C)
129 °C