Documents
B14809
Sigma-Aldrich
2-Benzoylthiophene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
300 °C (lit.)
Pf
56-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccccc1)c2cccs2
InChI
1S/C11H8OS/c12-11(10-7-4-8-13-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Clé InChI
DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable