Principaux documents
ALD00460
Sigma-Aldrich
Sodium 2-(4-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
500 MG
214.00 CHF
214.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
214.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6BrF2NaO2S
Poids moléculaire :
307.09
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
214.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
275 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(S(O[Na])=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
MGXWINRJXWSLAL-UHFFFAOYSA-M
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3