Principaux documents
ALD00022
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-((1-(2-oxo-2-phenylethyl)-1H-pyrrol-2-yl)methylene)malonate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.38
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
118 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(CN1C(C=C(C(OCC)=O)C(OCC)=O)=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C20H21NO5/c1-3-25-19(23)17(20(24)26-4-2)13-16-11-8-12-21(16)14-18(22)15-9-6-5-7-10-15/h5-13H,3-4,14H2,1-2H3
Clé InChI
JMNYUFCXEYSRIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block is employed in the enantioselective synthesis of 5, 6-dihydroindolizines through a cascade sequence initiated by (S)-(–)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether (Aldrich 677183).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable