AEM2A0544
Xion AEM-Pention-72-5CL
thickness 5 μm, L × W 10 cm × 10 cm
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × l
10 cm × 10 cm
Épaisseur
5 μm
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable