A68203
6-Aminonicotinamide
99%
Synonyme(s) :
6AN, 6-Aminopyridine-3-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
245-248 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
Clé InChI
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- For the synthesis of 6-substituted imidazo[1,2-a]pyridines with potential application as chemotherapeutic drugs.
- In the dehydrative N-monobenzylation.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges