A1800
4-Acetamidobenzaldehyde
technical grade
Synonyme(s) :
4′-Formylacetanilide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
powder
Pf
148-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-6H,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable