480304
Poly[dimethylsiloxane-co-(3-aminopropyl)methylsiloxane]
eq. wt. 4,400 Amine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.4055 (lit.)
Viscosité
~90 cSt(25 °C)(lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(O)O.C[Si](=O)CCCN
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenu apparenté
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.