Principaux documents
97285
Sigma-Aldrich
Z-D-Tyr-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Z-D-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.32
Beilstein:
6071009
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO5/c19-14-8-6-12(7-9-14)10-15(16(20)21)18-17(22)23-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
Clé InChI
MCRMUCXATQAAMN-OAHLLOKOSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable