Principaux documents
96880
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OBzl hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nε-Z-L-lysine benzyl ester hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H26N2O4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.90
Numéro Beilstein :
3580519
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −6.5±1°, c = 0.5% in 0.1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.[H][C@@](N)(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O4.ClH/c22-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)13-7-8-14-23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
Clé InChI
XHBTZNKKLKICJY-FYZYNONXSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable