Principaux documents
95902
Sigma-Aldrich
5-(Z-Amino)-1-pentanol
≥98.0%
Synonyme(s) :
Benzyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CNH(CH2)5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.29
Beilstein:
4353228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES 
OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16)
Clé InChI
TYIYHFWLYLHCHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable