94959
Vinylcyclooctane
≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Chaîne SMILES
C=CC1CCCCCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-10-8-6-4-3-5-7-9-10/h2,10H,1,3-9H2
Clé InChI
UPHVHMSLLBDZEV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup