Principaux documents
94589
Sigma-Aldrich
Methanedisulfonic acid dipotassium salt
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Potassium methanedisulfonate
About This Item
Formule linéaire :
CH2(SO3K)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤1% water
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O6S2.2K/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H,2,3,4)(H,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
JSXPCVUETJIQHE-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jana Eisermann et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(3), 1152-1159 (2019-01-09)
We characterize the influence of the ionic ratio on the dynamic self-assembly process involving a macrocyclic tetraimidazolium molecular box and small dianionic salts into highly defined, colloid-like ionic clusters in solution, called ionoids. Based on our studies utilizing dynamic light