939544
(S)-tBuPHOX-Pd-MAH
Synonyme(s) :
(S)-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydrooxazole-palldium-maleicanhydride, (S)-tBuPHOX-Pd-maleic-anhydride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Trost Asymmetric Allylic Alkylation
reaction type: Tsuji-Trost Reaction
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
faint beige to dark beige-brown
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[C@@H]1[N]([Pd]23C4([H])=C3([H])C(OC4=O)=O)=C(C5=CC=CC=C5[P]2(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)OC1
InChI
InChI=1S/C25H26NOP.C4H2O3.Pd/c1-25(2,3)23-18-27-24(26-23)21-16-10-11-17-22(21)28(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20;5-3-1-2-4(6)7-3;/h4-17,23H,18H2,1-3H3;1-2H;/q;;-1/p+1/t23-;;/m1../s1
Clé InChI
FGSJOEKZZULTLF-MQWQBNKOSA-O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable