Principaux documents
932876
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 2A SA/Dr
Synonyme(s) :
Gripper, Tweezer
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Catégories apparentées
Description générale
EMS techware
Application
Safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Tips: Flat round.