932116
9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
Α,Β-ADN, 10-(1-Naphthalenyl)-9-(2-naphthalenyl)anthracene, 3,3′′,5,5′′-Tetra(3-pyridyl)-1,1′:3′,1′′-terbenzene, 9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl) anthracene, 9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene, 9-(1-naphthyl)-10-(2-naphthyl) anthracene, 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene, 9-Naphthalen-1-yl-10-naphthalen-2-yl-anthracene, 9-Naphthalen-1-yl-10-naphthalen-2-ylanthracene, a,beta-AND
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Perte
0.5%, .> 250 °C (weight loss)
Solubilité
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Chaîne SMILES
c21c(cccc2c3c4c(c(c7c3cccc7)c5cc6c(cc5)cccc6)cccc4)cccc1
InChI
1S/C34H22/c1-2-12-25-22-26(21-20-23(25)10-1)33-29-15-5-7-17-31(29)34(32-18-8-6-16-30(32)33)28-19-9-13-24-11-3-4-14-27(24)28/h1-22H
Clé InChI
MAIALRIWXGBQRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable