929689
ElectroGreen®
Toluene substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for electronic purposes
Niveau de qualité
Description
Relative Evaporation rate: 2.57
Hansen Solubility Parameters: SPd = 7.7; SPp = 2.8; SPh = 6.
for electronic purposes
Essai
≥99%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impuretés
≤0.05 wt. % acidity (as lactic acid)
≤0.2 wt. % water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP)
Résidus d'évap.
≤0.05%
Couleur
clear
Viscosité
8.1 cP(20 °C)
Densité
0.965 at 25 °C (specific gravity)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
This solvent blend consists of ethanol 20-30%, Ethyl lactate 20-30%, ethyl acetate 10-20%.
Application
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C
Articles
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.