Principaux documents
929565
Sigma-Aldrich
Glyphosate-1,2-13C2,15N
≥98 atom %, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2CH815NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Changement de masse
M+3
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable