925039
E7820-PEG3-NH2 hydrochloride
Synonyme(s) :
N-(2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)-3-(N-(3-cyano-4-methyl-1H-indol-7-yl)sulfamoyl)benzamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, DCAF15 protein degrader building block
About This Item
Produits recommandés
ligand
E7820
Niveau de qualité
Forme
amorphous powder
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Protein Degrader Building Blocks
Technology Spotlight: DCAF15 Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable