923052
Copper(I) bromide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cuprous bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Pf
504 °C (lit.)
Densité
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable