Principaux documents
922587
Sigma-Aldrich
Silicon Dioxide (Silica) - Nanofibers
diam. × L ~425 nm (±50 nm) × infinity
Synonyme(s) :
Nanofibrous inorganic powder, SiO2
5 G
186.00 CHF
186.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
186.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
186.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Diam. × L
~425 nm (±50 nm) × infinity
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Silica nanofibers are yielded through a novel ac electrospinning process resulting in extraordinary aspect ratios, consistent purity, and consistent certification of form parameters that are difficult if not impossible to achieve using other nanofiber production methods. Potential applications include filtration membranes and catalyst support.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable