915645
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size
Synonyme(s) :
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
Forme
solid
Niveau de qualité
Taille des particules
200 nm
Dimension de pores
non-porous
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable