Principaux documents
914339
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Lys(Nvoc)-OH
≥98%
Synonyme(s) :
(S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-6-((4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyloxy)carbonylamino)hexanoic acid, N2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-N6-(((4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)oxy)carbonyl)-L-lysine, Lysine with photoremovable NVOC, Photocaged amino acid, Photocleavable lysine derivative
100 MG
277.00 CHF
277.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
277.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H33N3O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
607.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
277.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Pf
108 °C (decomp.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1c(cc(c(c1)OC)OC)COC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C31H33N3O10/c1-41-27-15-19(26(34(39)40)16-28(27)42-2)17-43-30(37)32-14-8-7-13-25(29(35)36)33-31(38)44-18-24-22-11-5-3-9-20(22)21-10-4-6-12-23(21)24/h3-6,9-12,15-16,24-25H,7-8,13-14,17-18H2,1-2H3,(H,32,37)(H,33,38)(H,35,36)/t25-/m0/s1
Clé InChI
UOEGMVQGRMCJDM-VWLOTQADSA-N
Application
Fmoc-L-Lys(Nvoc)-OH is a lysine derivative compatible with solid-phase peptide synthesis (SPPS). The photolabile, N-terminal protecting group nitroveratryloxycarbonyl (NVOC) can be cleaved by photolysis at 350 nm. Photocaged amino acids such as these are useful in the synthesis of photocleavable chemical tools for spatial and temporal control over released molecules in biological applications.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable