Documents
914053
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
AnhydroBeads, 99.999%, (perovskite grade)
Synonyme(s) :
Cotunnite
About This Item
Formule linéaire :
PbCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pression de vapeur
1 mmHg ( 547 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads
Pureté
99.999%
Forme
powder
Taille des particules
-10 mesh
Point d'ébullition
950 °C (lit.)
Pf
501 °C (lit.)
Densité
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Application
Lead chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade PbBr2 can readily be dissolved in DMF: DMSO (1:1) to yield 0.4 M solution.
Lead(II) Chloride is a crucial precursor material for the synthesis of the perovskite absorber layer in perovskite solar cells. It plays a vital role in the absorption of light in the perovskite absorber layer.
Conditionnement
Packed in ampules
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable