Documents
8.07383
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
Lead(II) chloride, Lead dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-845-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
950 °C/1013 hPa
Pf
500 °C
Densité
5.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3