Principaux documents
91377
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride acetonitrile complex solution
15.2-16.8% BF3 basis
Synonyme(s) :
(Acetonitrile)-trifluoroborane
100 ML
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
132.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H3BF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.86
Beilstein:
3910569
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentration
15.2-16.8% boron trifluoride
Densité
0.87-0.88 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC#N.FB(F)F
InChI
1S/C2H3N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h1H3;
Clé InChI
MEMUCXUKCBNISQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter