912301
di-n-butylammonium tetramethylammonium lead(II) hexadecaiodide
n = 5
Synonyme(s) :
(BA)2(MA)4Pb5I16, 2D perovskite, Bis(butylammonium) tetrakis(methylammonium) hexadecaiodopentaplumbate
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[NH3+]C.[NH3+]C.CCCC[NH3+].CCCC[NH3+].[NH3+]C.[NH3+]C
InChI
1S/2C4H11N.4CH5N/c2*1-2-3-4-5;4*1-2/h2*2-5H2,1H3;4*2H2,1H3/p+6
Clé InChI
JHERJNURAJDMBS-UHFFFAOYSA-T
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable