Principaux documents
911631
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Micro
50 ML
127.00 CHF
127.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
127.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.51
127.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Application(s)
advanced drug delivery
Température de stockage
2-8°C
Description générale
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a component of our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize microparticles 1-30 μm in size. NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a polymer stabilizer.
Application
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220).
Informations légales
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable