Principaux documents
904805
Sigma-Aldrich
((S)-3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-[1,1′-binaphthalen]-2-yl)-1-isopropylurea
≥95%
Synonyme(s) :
Gouverneur fluorination catalyst
100 MG
272.00 CHF
272.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
272.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H28F12N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
836.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
272.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
144-160 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)N(C(C)C)c2c(c6c(cc2)cccc6)c3c4c(ccc3NC(=O)Nc5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)cccc4
InChI
1S/C41H28F12N4O2/c1-21(2)57(37(59)55-29-19-26(40(48,49)50)16-27(20-29)41(51,52)53)33-14-12-23-8-4-6-10-31(23)35(33)34-30-9-5-3-7-22(30)11-13-32(34)56-36(58)54-28-17-24(38(42,43)44)15-25(18-28)39(45,46)47/h3-21H,1-2H3,(H,55,59)(H2,54,56,58)
Clé InChI
VKRWLTPTRNIRGQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
((S)-3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-[1,1′-binaphthalen]-2-yl)-1-isopropylurea is a hydrogen bonding phase-transfer catalyst capable of activating CsF for the asymmetric nucleophilic fluorination of sulfoniums.1
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gabriele Pupo et al.
Science (New York, N.Y.), 360(6389), 638-642 (2018-05-12)
Common anionic nucleophiles such as those derived from inorganic salts have not been used for enantioselective catalysis because of their insolubility. Here, we report that merging hydrogen bonding and phase-transfer catalysis provides an effective mode of activation for nucleophiles that