902691
Hydroxy-PEG5-t-butyl ester
Synonyme(s) :
tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, HO-PEG5-CO-OtBu
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n/D 1.448
Densité
1.071
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCO
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable