Principaux documents
83062
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 12-hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl 3-[2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate, tert-Butyl triethylene glycol-O-propionate
5 G
262.00 CHF
262.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
262.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H26O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.34
Beilstein:
7638988
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
262.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446
Densité
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C13H26O6/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h14H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
KSXVEOLRERRELV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Intermediate in the synthesis of a spacer for combinatorial chemistry[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113, 379-379 (2001)