Principaux documents
902438
Sigma-Aldrich
Cytidine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
1 MG
112.00 CHF
25 MG
1 220.00 CHF
112.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
112.00 CHF
25 MG
1 220.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9D14N3Na2O14P3
Poids moléculaire :
541.21
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
112.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+14
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1N=C(C([2H])=C([2H])N1[C@@](O[C@]2([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]2([2H])O[2H])([2H])O[2H])N([2H])[2H]
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable