902098
4-Methacryloxyethyl trimellitic anhydride
Synonyme(s) :
(4-META)
Forme
crystalline (solid )
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1C(=O)c2c(ccc(c2)C(=O)OCCOC(=O)C(=C)C)C1=O
InChI
1S/C15H12O7/c1-8(2)12(16)20-5-6-21-13(17)9-3-4-10-11(7-9)15(19)22-14(10)18/h3-4,7H,1,5-6H2,2H3
Clé InChI
RMCCONIRBZIDTH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable