901762
Tris(dimethylamino)sulfonium bifluoride
Synonyme(s) :
(Me2N)3S+[FHF]–, Bifluoride salt SuFEx catalyst
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.