Principaux documents
901361
Sigma-Aldrich
N-((Methylsulfonyl)oxy)acetimidoyl chloride
≥95%
Synonyme(s) :
(1-Chloroethylidene)azanyl ester methanesulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Groupe fonctionnel
amine
chloro
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(ONC(=C)Cl)C
InChI
1S/C3H6ClNO3S/c1-3(4)5-8-9(2,6)7/h5H,1H2,2H3
Clé InChI
MAVJMVPCGSHQGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
This air- and moisture-stable reagent enables the direct functionalization of pyridines under mild conditions for late-stage diversification of complex and drug-like molecules.
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Patrick S Fier
Journal of the American Chemical Society, 139(28), 9499-9502 (2017-07-06)
Herein is reported the design and application of a reagent for the direct functionalization of pyridines. These reactions occur under mild conditions and exhibit broad functional group tolerance, enabling the late-stage functionalization of drug-like molecules. The reagent can be easily