Principaux documents
901018
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li sulfide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
1 G
3 080.00 CHF
5 G
8 960.00 CHF
3 080.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 G
3 080.00 CHF
5 G
8 960.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
7Li2S
Poids moléculaire :
46.10
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.12
3 080.00 CHF
Check Cart for Availability
Pureté isotopique
≥99 atom % 7Li
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES 
[7Li][7Li].S
InChI
1S/2Li.H2S/h;;1H2/i2*1+0;
Clé InChI
BQMZCPKSFSMEGX-ONPSQTMSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable