Principaux documents
900770
Sigma-Aldrich
Berkessel ligand
98%
Synonyme(s) :
2′,3′,4′,5′,6′-Pentafluoro-3-({(E)-[(1R,2S)-2-{[(2′,3′,4′,5′,6′-pentafluoro-2-hydroxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl]amino}cyclohexyl]imino}methyl)[1,1′-biphenyl]-2-ol, cis-1,2-Diaminocyclohexane salalen ligand, cis-DACH salalen ligand, Bis(pentafluorophenyl) salalen ligand
100 MG
147.00 CHF
147.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
147.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H22F10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
656.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
147.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1F)F)c2c(c(ccc2)CN[C@@H]3[C@@H](CCCC3)\N=C\c4c(c(ccc4)c5c(c(c(c(c5F)F)F)F)F)O)O)F)F
InChI
1S/C32H22F10N2O2/c33-21-19(22(34)26(38)29(41)25(21)37)15-7-3-5-13(31(15)45)11-43-17-9-1-2-10-18(17)44-12-14-6-4-8-16(32(14)46)20-23(35)27(39)30(42)28(40)24(20)36/h3-8,11,17-18,44-46H,1-2,9-10,12H2/b43-11+/t17-,18+/m1/s1
Clé InChI
NLJCGFOPEQFWQJ-XOZUKITKSA-N
Application
Developed by Albrecht Berkessel′s lab, this is the first catalyst system that allows catalytic enantioselective epoxidation of non-conjugated terminal double bonds with hydrogen peroxide as the oxidant. Eradicating multiple steps and kinetic resolution, this chiral ligand, when used with Ti(OiPr)4 provides a one-step route to enantiopure epoxides that are important intermediates for synthesis of bioactive compounds. Catalyst is recyclable under some conditions. For best results, pentafluorobenzoic acid (P5360) or tetra-n-butylammonium hydrogensulfate (155837) is recommended as a co-catalyst.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3