Principaux documents
900752
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1,2,5,6-tetrahydro-4-methyl-2,6-dioxo-3-pyridinecarbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
>98%
Forme
solid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable