Principaux documents
900525
Sigma-Aldrich
3-Methyl-d3-adenine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
3-Methyladenine-(methyl-d3), 6-Amino-3-methyl-d3 purine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D3H4N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
NC(N=CN1C([2H])([2H])[2H])=C2C1=NC=N2
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3/i1D3
Clé InChI
FSASIHFSFGAIJM-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable