Principaux documents
900348
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylamine borane
95%
Synonyme(s) :
DCAB, DICAB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H26BN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.15
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
118.2 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][N+](C1CCCCC1)([BH3-])C2CCCCC2
InChI
1S/C12H26BN/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12,14H,1-10H2,13H3
Clé InChI
FWNIZOBKEDZMFC-UHFFFAOYSA-N
Application
Dicyclohexylamine borane complex applied by the Pucheault Group at the Universite de Bordeaux as a cost effective and easy to handle alternative to current borylation reagents. In one pot, aryl and vinyl halides can be converted to the boronic acid derivative of your choice (BF3K, Bpin, MIDA, and others) depending on quench and workup.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable