900179
Monodispersed nanodiamond particles
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in DMSO, hydroxylated
Synonyme(s) :
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
About This Item
Produits recommandés
Description
+34.5 mV ±20%
Forme
dispersion
nanoparticles
Concentration
10 mg/mL in DMSO
Taille moy. des particules
5 nm (DLS)
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C
Articles
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.