Principaux documents
89798
Sigma-Aldrich
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.30
Beilstein:
7641071
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9-
Clé InChI
KXMRDHPZQHAXML-KYZUINATSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable