Principaux documents
89772
Sigma-Aldrich
Allyl p-toluenesulfonate
≥95.0% (GC)
5 ML
280.00 CHF
280.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
280.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Beilstein:
2212060
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
280.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.523
Densité
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
tosylate
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
Clé InChI
ZSBJCQGJFPHZRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter