89377
4-Fluoro-DL-glutamic acid
≥93%
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-4-fluoroglutaric acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥93%
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(CC(F)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8FNO4/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
JPSHPWJJSVEEAX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable